Alkohol benzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-51-6
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Aromatic
Melting Point: -15°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 878307
Merck Reference: 14,1124
MDL No.: MFCD00004599
Formuła:
C₆H₅CH₂OH Temp. Wrzenia: 205 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1,045 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004599 Numer CAS: 100-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-859-9 Klasyfikacja Merck : 14,1124 |