Drukuj
Alkohol benzylowy for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fenylokarbinol, Fenylometanol
391220010 391220025
ACRO391220010EA 549 PLN
ACRO391220010 ACRO391220025
Alkohol benzylowy for analysis
Alkohol benzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.044 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004599
Numer CAS: 100-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-859-9
Klasyfikacja Merck : 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.002 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Halogenated compounds ≤0.001 % (as Cl)