Drukuj
4-Fenylo-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Phenylbutan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
184756-10G 184756-50G
SIAL184756-10GEA 573 PLN
SIAL184756-10G SIAL184756-50G
4-Fenylo-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Fenylo-1-butanol
Formuła: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 140
Gęstość: 0.975 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002971
Numer CAS: 3360-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 222-128-8