Drukuj
4-Fenylo-1-butanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Phenylbutan-1-ol
A13433.09 A13433.18 A13433.30
A13433.09EA 640 PLN
A13433.09 A13433.18 A13433.30
4-Fenylo-1-butanol ≥97%
4-Fenylo-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 3360-41-6 Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH Formula Weight: 150.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 2042122 MDL No.: MFCD00002971
Formuła: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 138…140 °C (14 mmHg)
Gęstość: 0.975
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002971
Numer CAS: 3360-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 222-128-8