Drukuj
3-fenylopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Phenyl-1-Propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
140856-250G 140856-50G
SIAL140856-250GEA 191 PLN
SIAL140856-250G SIAL140856-50G
3-fenylopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-fenylopropan-1-ol
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 455 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002950
Numer CAS: 122-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-587-6