3-fenylopropan-1-ol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Phenyl-1-Propanol
A13022.0B
A13022.0I
A13022.30
A13022.0BEA
696
PLN
A13022.0B
A13022.0I
A13022.30
3-fenylopropan-1-ol ≥99%
3-fenylopropan-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 122-97-4
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: -18°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1857542
MDL No.: MFCD00002950
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,004 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002950 Numer CAS: 122-97-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-587-6 |