Drukuj
3-fenylopropan-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenyl-1-Propanol
161310010 161312500
ACRO161310010EA 609 PLN
ACRO161310010 ACRO161312500
3-fenylopropan-1-ol 98%
3-fenylopropan-1-ol
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 455 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002950
Numer CAS: 122-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-587-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %