Drukuj
2-fenyloetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W285803-10KG-K W285803-1KG-K W285803-25KG-K
SIALW285803-10KG-KEA 1050 PLN
SIALW285803-10KG-K SIALW285803-1KG-K SIALW285803-25KG-K
2-fenyloetanol, Sigma-Aldrich®
2-fenyloetanol
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 432 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 103…105 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002886
Numer CAS: 60-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-456-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07370