Drukuj
2-fenyloetanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025
8.07006.0005EA 106 PLN
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025
2-fenyloetanol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-fenyloetanol
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 432 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 103…105 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002886
Numer CAS: 60-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-456-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07370
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -27 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Refractive Index 1.5325 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.9 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials