2-fenyloetanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 60-12-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.021
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless
Melting Point: -27°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1905732
Merck Reference: 14,7224
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002886
Formuła:
C₆H₅CH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 219 °C Temp. topnienia: –27 °C Gęstość: 1,021 Temp. Zapłonu: 101 °C (214 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002886 Numer CAS: 60-12-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-456-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7224 |