2-Metylo-1-fenylopropan-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03679.22
L03679.36
L03679.22EA
329
PLN
L03679.22
L03679.36
2-Metylo-1-fenylopropan-2-ol ≥98%
2-Metylo-1-fenylopropan-2-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 100-86-7
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1855608
MDL No.: MFCD00004465
Formuła:
C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃ Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: 23…25 °C Gęstość: 0,974 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004465 Numer CAS: 100-86-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-896-0 |