2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B20729.06
B20729.14
B20729.06EA
493
PLN
B20729.06
B20729.14
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 611-69-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 124-125°/15mm
MDL No.: MFCD00065000
Formuła:
C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 124…125 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: –14 °C Gęstość: 0,964 Temp. Zapłonu: 86 °C (187 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065000 Numer CAS: 611-69-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-274-5 |