Drukuj
2-Fenylopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
P30802-5G P30802-25G
SIALP30802-5GEA 156 PLN
SIALP30802-5G SIALP30802-25G
2-Fenylopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Fenylopropan-2-ol
Formuła: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004456
Numer CAS: 617-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=5b4ae0c8b87b317b3d1326768c6ff8bdaaab37f6&prid=web&clid=SAPDAM