2-Fenylopropan-2-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15580.14
A15580.22
A15580.36
A15580.14EA
542
PLN
A15580.14
A15580.22
A15580.36
2-Fenylopropan-2-ol ≥98%
2-Fenylopropan-2-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 617-94-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5196
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1905012
MDL No.: MFCD00004456
Formuła:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: 29…34 °C Gęstość: 0,973 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004456 Numer CAS: 617-94-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-539-5 |