Drukuj
2-Fenylopropan-2-ol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
130830050 130830250 130831000
ACRO130830050EA 146 PLN
ACRO130830050 ACRO130830250 ACRO130831000
2-Fenylopropan-2-ol 99%
2-Fenylopropan-2-ol
Formuła: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 88…90 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 0,973 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004456
Numer CAS: 617-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=5b4ae0c8b87b317b3d1326768c6ff8bdaaab37f6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 335 nm A: ≤1.0
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g