2,4,6-Trimetoksytoluen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02155.06
L02155.14
L02155.06EA
710
PLN
L02155.06
L02155.14
2,4,6-Trimetoksytoluen ≥97%
2,4,6-Trimetoksytoluen
Purity: 97%
CAS No.: 14107-97-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 100-105°/1mm
Beilstein Reference: 2048952
MDL No.: MFCD00008375
Formuła:
C₁₀H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 100…105 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 27…28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008375 Numer CAS: 14107-97-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-962-8 |