Drukuj
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
182200250 182200050
ACRO182200250EA 726 PLN
ACRO182200250 ACRO182200050
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 122…125 °C (1 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00004615
Numer CAS: 33524-31-1
Numer WE (dawny EINECS): 251-562-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +68° to +78° (20°C, 589 nm) (1% in CHCl3)