Alkohol 3,5-dimetoksybenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
B25138.06
B25138.14
B25138.06EA
563
PLN
B25138.06
B25138.14
Alkohol 3,5-dimetoksybenzylowy ≥99%
Alkohol 3,5-dimetoksybenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 705-76-0
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 183…186 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004641 Numer CAS: 705-76-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-888-6 |