Drukuj
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159638-100G 159638-25G
SIAL159638-100GEA 1350 PLN
SIAL159638-100G SIAL159638-25G
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 317 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 34…35 °C
Numer MDL: MFCD00004614
Numer CAS: 7314-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-775-2