Drukuj
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
170460250 170461000
ACRO170460250EA 515 PLN
ACRO170460250 ACRO170461000
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy 99%
Alkohol 2,4-dimetoksybenzylowy
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 177…179 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004614
Numer CAS: 7314-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-775-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %