Alkohol 3,4-dimetoksybenzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13396.14
A13396.22
A13396.36
AB109247.0100
A13396.14EA
309
PLN
A13396.14
A13396.22
A13396.36
ABCRAB109247.0100
Alkohol 3,4-dimetoksybenzylowy ≥97%
Alkohol 3,4-dimetoksybenzylowy
Purity: 97%
CAS No.: 93-03-8
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 297…298 °C Temp. topnienia: ∼ 22 °C Gęstość: 1,176 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004638 Numer CAS: 93-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-212-0 |