Drukuj
Alkohol 3,4-dimetoksybenzylowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 220 PLN
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
Alkohol 3,4-dimetoksybenzylowy 96%
Alkohol 3,4-dimetoksybenzylowy
Formuła: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 296…297 °C (732 mmHg)
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004638
Numer CAS: 93-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-212-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %