Drukuj
Alkohol 4-hydroksy-metoksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
175536-50G 175536-250G
SIAL175536-50GEA 219 PLN
SIAL175536-50G SIAL175536-250G
Alkohol 4-hydroksy-metoksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 4-hydroksy-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113 °C
Numer MDL: MFCD00004659
Numer CAS: 498-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-852-4