5-Methoxy-m-cresol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-5-methylanisol, 1-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzene, 3-Methoxy-5-methylphenol, 3-Hydroxy-5-methoxytoluene
H27516.06
H27516.03
H27516.06EA
1090
PLN
H27516.06
H27516.03
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
5-Methoxy-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 3209-13-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 60-66°
MDL No.: MFCD00059261
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. topnienia: 60…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059261 Numer CAS: 3209-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-716-1 |