Drukuj
2-Metoksy-p-krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M-Clarity™ quality level = MQ200
302880-100G 302880-25G
SIAL302880-100GEA 641 PLN
SIAL302880-100G SIAL302880-25G
2-Metoksy-p-krezol, Sigma-Aldrich®
2-Metoksy-p-krezol
Formuła: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…222 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002378
Numer CAS: 93-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-252-9
Klasyfikacja Merck : 13,02599