Drukuj
2-Metoksy-p-krezol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
413850250 413851000
ACRO413850250EA 273 PLN
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Metoksy-p-krezol 99%
2-Metoksy-p-krezol
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 219…222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002378
Numer CAS: 93-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-252-9
Klasyfikacja Merck : 13,02599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %