Alkohol 4-etoksybenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(4-Ethoxyphenyl)methanol
A10331.09
A10331.18
A10331.09EA
485
PLN
A10331.09
A10331.18
Alkohol 4-etoksybenzylowy ≥98%
Alkohol 4-etoksybenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 6214-44-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 g/mol Temp. Wrzenia: 272…274 °C Temp. topnienia: 32…34 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004655 Numer CAS: 6214-44-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-283-8 |