2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2-Ethoxyphenyl)methanol
A15477.14
A15477.22
A15477.14EA
777
PLN
A15477.14
A15477.22
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
2-Ethoxybenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 71672-75-8
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 g/mol Temp. Wrzenia: 263…265 °C Temp. topnienia: 0 Gęstość: 1.074 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004616 Numer CAS: 71672-75-8 Numer WE (dawny EINECS): 275-811-8 |