Drukuj
alkohol anyżowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
W209910-100G-K W209910-1KG-K
SIALW209910-100G-KEA 789 PLN
SIALW209910-100G-K SIALW209910-1KG-K
alkohol anyżowy, Sigma-Aldrich®
alkohol anyżowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20…24 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004653
Numer CAS: 105-13-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-273-6
Klasyfikacja Merck : 13,00608