alkohol anyżowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
A15559.0E
A15559.22
A15559.36
A15559.0EEA
3720
PLN
A15559.0E
A15559.22
A15559.36
alkohol anyżowy ≥98%
alkohol anyżowy
Purity: 98%
CAS No.: 105-13-5
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 636654
Merck Reference: 14,604
MDL No.: MFCD00004653
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 259 °C Temp. topnienia: 22…25 °C Gęstość: 1,110 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004653 Numer CAS: 105-13-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-273-6 Klasyfikacja Merck : 14,604 |