Drukuj
alkohol anyżowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 200 PLN
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
alkohol anyżowy 98%
alkohol anyżowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 259 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,1125 g/cm³
Temp. Zapłonu: 146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004653
Numer CAS: 105-13-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-273-6
Klasyfikacja Merck : 13,00608
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)