Alkohol 2-metoksybenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14
A14016.22
A14016.14EA
419
PLN
A14016.14
A14016.22
Alkohol 2-metoksybenzylowy ≥99%
Alkohol 2-metoksybenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 612-16-8
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 248…250 °C Gęstość: 1,12 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004611 Numer CAS: 612-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-296-5 |