Drukuj
Alkohol 2-metoksybenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 146 PLN
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
Alkohol 2-metoksybenzylowy 99%
Alkohol 2-metoksybenzylowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 248…250 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004611
Numer CAS: 612-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-296-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %