Drukuj
2-tert-Butylo-4-metoksyfenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100 8.20246.9025 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 309 PLN
8.20246.0100 8.20246.9025 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-tert-Butylo-4-metoksyfenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylo-4-metoksyfenol
Formuła: C₁₁H₁₆O₂
Temp. Wrzenia: 267…269 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60…61 °C
Gęstość: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040484
Numer CAS: 121-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-442-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C