Drukuj
2-Metyloanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268003-100G-K W268003-1KG-K W268003-5KG-K W268003-SAMPLE
SIALW268003-100G-KEA 0 PLN
SIALW268003-100G-K SIALW268003-1KG-K SIALW268003-5KG-K SIALW268003-SAMPLE
2-Metyloanizol, Sigma-Aldrich®
2-Metyloanizol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 172 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008373
Numer CAS: 578-58-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-426-3
Jednostka: 3271
ADR: 3,III