3-Nitro-p-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzene
44285.09
44285.18
44285.09EA
696
PLN
44285.09
44285.18
3-Nitro-p-krezol ≥98%
3-Nitro-p-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 2042-14-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Physical Form: Powder
Odour: Phenol-like
UN No.: 2446
MDL No.: MFCD00007244
Formuła:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007244 Numer CAS: 2042-14-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-044-6 Jednostka: 2446 ADR: 6.1 III |