4-Methyl-2-nitrophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Nitro-p-krezol
A12009.14
A12009.22
A12009.36
A12009.14EA
349
PLN
A12009.14
A12009.22
A12009.36
4-Methyl-2-nitrophenol ≥97%
4-Methyl-2-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 119-33-5
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 125°/22mm
Beilstein Reference: 1868022
MDL No.: MFCD00007120
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 125 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 32…35 °C Gęstość: 1,240 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007120 Numer CAS: 119-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-315-6 Jednostka: 2446 ADR: 6.1,III |