6-Nitro-m-krezol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11729.14
A11729.22
A11729.36
A11729.14EA
292
PLN
A11729.14
A11729.22
A11729.36
6-Nitro-m-krezol ≥97%
6-Nitro-m-krezol
Purity: 97%
CAS No.: 700-38-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 1868030
UN No.: 2446
MDL No.: MFCD00007111
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. topnienia: 53…56 °C Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007111 Numer CAS: 700-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-843-0 Jednostka: 2446 ADR: 6.1,III |