Drukuj
6-Nitro-m-krezol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 180 PLN
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-krezol 97%
6-Nitro-m-krezol
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007111
Numer CAS: 700-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-843-0
Jednostka: 2446
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %