4-Nitro-m-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
L03163.14
L03163.22
L03163.14EA
300
PLN
L03163.14
L03163.22
4-Nitro-m-krezol ≥98%
4-Nitro-m-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 2581-34-2
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Phenol-like
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1868105
MDL No.: MFCD00007333
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. topnienia: 126…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007333 Numer CAS: 2581-34-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-952-5 Jednostka: 2446 ADR: 6.1,III |