Drukuj
Alkohol 4-nitrobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (4-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N12821-100G N12821-25G
SIALN12821-100GEA 704 PLN
SIALN12821-100G SIALN12821-25G
Alkohol 4-nitrobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 4-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 321 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007376
Numer CAS: 619-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-611-6