Alkohol 4-nitrobenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Nitrophenyl)methanol
A15742.14
A15742.22
A15742.14EA
274
PLN
A15742.14
A15742.22
Alkohol 4-nitrobenzylowy ≥99%
Alkohol 4-nitrobenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 619-73-8
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 185°/12mm
Beilstein Reference: 1424026
MDL No.: MFCD00007376
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 185 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 92…95 °C Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007376 Numer CAS: 619-73-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-611-6 |