Drukuj
Alkohol 4-nitrobenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 195 PLN
ACRO128520250 ACRO128521000
Alkohol 4-nitrobenzylowy 99%
Alkohol 4-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 185 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007376
Numer CAS: 619-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-611-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %