Alkohol 3-nitrobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15040.14
A15040.22
A15040.14EA
423
PLN
A15040.14
A15040.22
Alkohol 3-nitrobenzylowy ≥98%
Alkohol 3-nitrobenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 619-25-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 175…180 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 29…33 °C Gęstość: 1,300 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007273 Numer CAS: 619-25-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-588-2 |