Drukuj
Alkohol 2-nitrobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N12805-100G N12805-25G
SIALN12805-100GEA 897 PLN
SIALN12805-100G SIALN12805-25G
Alkohol 2-nitrobenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 2-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 71…72 °C
Numer MDL: MFCD00007186
Numer CAS: 612-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-302-6