Drukuj
Alkohol 2-nitrobenzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14 A15496.22 A15496.36
A15496.14EA 411 PLN
A15496.14 A15496.22 A15496.36
Alkohol 2-nitrobenzylowy ≥97%
Alkohol 2-nitrobenzylowy
Purity: 97% CAS No.: 612-25-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00007186
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 270 °C
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007186
Numer CAS: 612-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-302-6