Drukuj
Alkohol 2-nitrobenzylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 300 PLN
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
Alkohol 2-nitrobenzylowy 97%
Alkohol 2-nitrobenzylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 270 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007186
Numer CAS: 612-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-302-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %