Drukuj
Benzylo(metylo)amina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N-Metylobenzyloamina
M-Clarity™ quality level = MQ100
B25606-100ML B25606-500ML B25606-5ML
SIALB25606-100MLEA 138 PLN
SIALB25606-100ML SIALB25606-500ML SIALB25606-5ML
Benzylo(metylo)amina, Sigma-Aldrich®
Benzylo(metylo)amina
Formuła: C₆H₅CH₂NHCH₃
Temp. Wrzenia: ∼184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008289
Numer CAS: 103-67-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-133-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=067337f4cbd3ebd20fe522a5bac5c9f29cb10e6a&vid=fab9de39bcd5ba3758c9402492897f6aed55e8ee&prid=web&clid=SAPDAM