Drukuj
Tolueno-2,4-diamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
101915-250G 101915-50G
SIAL101915-250GEA 1070 PLN
SIAL101915-250G SIAL101915-50G
Tolueno-2,4-diamina, Sigma-Aldrich®
Tolueno-2,4-diamina
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 99 °C
Gęstość: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007804
Numer CAS: 95-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-453-1
Jednostka: 1709
ADR: 6.1,III