Drukuj
Tolueno-2,4-diamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Metylo-m-fenylenodiamina, 4-Metylo-1,3-fenylenodiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 96 PLN
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
Tolueno-2,4-diamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-2,4-diamina
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 99
Gęstość: 1.045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007804
Numer CAS: 95-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-453-1
Jednostka: 1709
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C